Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzymblandning
Beskrivning
Innehåller
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
- Katalyserar in vitro -rekombinationen av PCR-produkter eller subkloning av DNA-segment från kloner (som innehåller att B-ställen) och en donatorvektor (innehållande att P-ställen) för att generera ingångskloner
- Innehåller enzymer och buffert i en enda blandning för att möjliggöra en bekväm reaktion på tio mikroliter med färre pipetteringssteg
- Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid -20 °C till -80 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Gateway™ BP Clonase™ II enzymblandning inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ l) och en positiv kontrollvektor. Förvara vid -20 °C eller -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | BP Clonase |
| Kompatibel buffert | Enzymbuffert |
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Produkttyp | BP Clonase Enzymmix |
| Produktlinje | Clonase, Porten |