Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzymblandning
Product Code. 10348582
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 reaktioner
20 reaktioner
Unit Size:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10348582 100 reaktioner 100 reaktioner
10348102 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10348582 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 11789100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15140.00 SEK
    13777.65 SEK / 100 reaktioner
    Save 1362.35 SEK
    8% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Katalyserar in vitro-rekombination av PCR-produkter för att generera ingångskloner
  • Katalyserar in vitro -rekombinationen av PCR-produkter eller subkloning av DNA-segment från kloner (som innehåller att B-ställen) och en donatorvektor (innehållande att P-ställen) för att generera ingångskloner
  • Innehåller enzymer och buffert i en enda blandning för att möjliggöra en bekväm reaktion på tio mikroliter med färre pipetteringssteg
  • Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid -20 °C till -80 °C
Order Info
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Gateway™ BP Clonase™ II enzymblandning inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ l) och en positiv kontrollvektor. Förvara vid -20 °C eller -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Frakt skick Torr is
Enzym BP Clonase
Kompatibel buffert Enzymbuffert
Kvantitet 100 reaktioner
Produkttyp BP Clonase Enzymmix
Produktlinje Clonase, Porten