Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ Enzymblandning
Beskrivning
Innehåller
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Gateway LR Clonase enzymmix innehåller en egen blandning av Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) och Xis (Excisionase) enzymer som katalyserar in vitro-rekombinationen mellan en Entry-klon (innehåller en gen av intresse flankerad av attL-ställen) och en destinationsvektor (innehållande attR-ställen) för att generera din expressionsklon.
- Speciellt optimerad för både enstaka och multipelfragmentkloning
- Tillhandahålls i optimerad enkelblandning av enzym och reaktionsbuffert, vilket säkerställer enzymstabilitet och enkel användning med få pipetteringssteg för både enstaka och multipla fragmentkloning
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Alla Gateway™ LR Clonase™ enzymkit inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ l) och en positiv kontrollvektor. Butik LR Clonase™ enzym vid -80°°C; LR Clonase™ II eller II Plus Enzymblandningar vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | LR Clonase |
| Kompatibel buffert | Reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Produkttyp | LR Clonase Enzymmix |
| Produktlinje | Clonase , Gateway |