Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ Enzymblandning
Produktkod. 10694223
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10694223 20 reaktioner 20 reaktioner
10484202 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10694223 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11791019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11070.00 SEK
    9962.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 1107.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Enzymmix som erbjuder hög rekombinationseffektivitet
Gateway LR Clonase enzymmix innehåller en egen blandning av Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) och Xis (Excisionase) enzymer som katalyserar in vitro-rekombinationen mellan en Entry-klon (innehåller en gen av intresse flankerad av attL-ställen) och en destinationsvektor (innehållande attR-ställen) för att generera din expressionsklon.
  • Speciellt optimerad för både enstaka och multipelfragmentkloning
  • Tillhandahålls i optimerad enkelblandning av enzym och reaktionsbuffert, vilket säkerställer enzymstabilitet och enkel användning med få pipetteringssteg för både enstaka och multipla fragmentkloning
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Alla Gateway™ LR Clonase™ enzymkit inkluderar proteinas K-lösning (2μ g/μ l) och en positiv kontrollvektor. Butik LR Clonase™ enzym vid -80°°C; LR Clonase™ II eller II Plus Enzymblandningar vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Frakt skick Torr is
Enzym LR Clonase
Kompatibel buffert Reaktionsbuffert
Kvantitet 20 reaktioner
Produkttyp LR Clonase Enzymmix
Produktlinje Clonase, Porten