Läs mer
Invitrogen™ LR Clonase™ II Plus enzym
Produktkod. 12176590
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12176590 100 reaktioner 100 reaktioner
10108672 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12176590 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12538200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Mix innehåller en egenutvecklad blandning av Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) och Xis (Excisionase) enzymer.
Gateway™ LR Clonase™ enzymmix innehåller en proprietär blandning av Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) och Xis (Excisionase) enzymer som katalyserar in vitro-rekombinationen mellan en Entry-klon (innehåller en gen av intresse flankerad av attL-ställen) och en destinationsvektor (innehåller attR-ställen) för att generera din expressionsklon. Vi erbjuder olika format av LR Clonase enzymblandningar, beroende på din applikation och önskat format.
  • Gateway™ LR Clonase™ enzymmix innehåller en egenutvecklad blandning av Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) och Xis (Excisionase) enzymer
  • De katalyserar in vitro-rekombinationen mellan en Entry-klon (innehållande en gen av intresse flankerad av attL-ställen) och en Destinationsvektor (innehållande attR-ställen) för att generera en expressionsklon
  • Olika format av LR Clonase enzymblandningar erbjuds beroende på applikation och önskat format
  • LR Clonase II Plus enzymmix är den senaste versionen som erbjuder den högsta tillgängliga rekombinationseffektiviteten
  • Den är specifikt optimerad för både enstaka och multipelfragmentkloning
  • LR Clonase II Plus enzymblandning tillhandahålls i en optimerad enkelblandning av enzym och reaktionsbuffert
  • Detta säkerställer enzymstabilitet och enkel användning med få pipetteringssteg för både enstaka och multipla fragmentkloning
  • Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid -20 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar LR Clonase II Plus enzym- och proteinas K-lösning (2μ g/μ L). Förvara vid -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Frakt skick Torr is
Enzym LR Clonase
Kompatibel buffert Reaktionsbuffert
Kvantitet 100 reaktioner
Produkttyp LR Clonase Enzym
Produktlinje Clonase , Gateway