Beskrivning
- De Invitrogen Kolorimetrisk ReadiLAMP Kit för SARS-CoV-2 är en loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP)- baserad lösning för snabb SARS-CoV-2-detektion i saliv och nasofaryngeala/nasala pinnprover
- Det första protokollalternativet tillhandahåller ett arbetsflöde för RNA-rening följt av en kolorimetrisk LAMP-analys
- För robust SARS-CoV-2 RNA-isolering, MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit (kat. nr. A48383) eller PureLink Viralt RNA/DNA-minikit (kat.nr. 12280050) rekommenderas
- Det andra protokollalternativet består av en enkel SARS-CoV-2 viral lyseringsmetod för kompatibla provtyper följt av en kolorimetrisk LAMP-analys
- Detta protokoll kräver inte nukleinsyraisolering eller komplex provberedning; istället inkorporerar den direkt saliv eller nasofaryngeala/näsprover som LAMP-analysinput
Funktioner hos kolorimetriska ReadiLAMP Kit för SARS-CoV-2 inkluderar:
- Enkelhetsdetektering —är snabb, enkel och intuitiv; LAMP- reaktion ändrar färg från lila till blå om SARS-målet är närvarande
- Ingen instrumentering krävs, förutom ett 65 värmeblock
- Känslighet —Inmatning av upp till 50 % volym renat RNA per LAMP-reaktion, vilket möjliggör maximal känslighet vid SARS-CoV-2-detektion
- Direkt LAMPA:≤ 250 exemplar per reaktion (25μ L)
- Renad RNA-baserad LAMPA:≤ 100 exemplar per reaktion (25μ L)
- Hastighet —Båda protokollen kan slutföras inom 1 timme
- Direkt LAMPA:∼ 30 minuter med rå saliv eller svabbservetter i transportmedia som inte innehåller serum
- Renad RNA-baserad LAMPA: ∼60 minuter (∼ 30 minuters RNA-rening, följt av 30 minuters LAMP-analys)
- Genomströmning —Bearbeta mellan 1 och 96 prover åt gången, vilket möjliggör bearbetning av fler prover med samma personalantal, med individuella rör, rörremsor eller 96-brunnar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Satsen innehåller inte pärlor. Rekommenderar användning av RNA-extraktion MVP II kit som innehåller magnetiska pärlor |
| Detektionsgräns | <250 exemplar/25μ L (Direkt LAMPA) < 100 ex/25μ L (Renad RNA-baserad LAMPA) |
| Färg | Under reaktionen ändras färgen från lila till blå |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk avläsning |
| Provtyp | Saliv eller nasofaryngeal/näspinne |
| Enzym | SuperScript IV & proprietärt Bst-deriverat DNA-polymeras |
| För användning med (applikation) | SARS-CoV-2-övervakning |
| Formulering | Flytande. 5 komponenter ingår i satsen. |
| För användning med (utrustning) | Värmeblock |
| Inkluderar | LAMP-buffert (5x), Enzym Mix (10x), SARS-CoV-2 primer mix (5x), Human Control primer mix (5x), SARS-CoV-2 kontroll RNA |
| Visa mer |