Läs mer
Invitrogen™ Kompetent cellprovtagare
Beskrivning
Innehåller
Kompetent cellprovtagare innehåller två transformationer vardera av fyra stammar av kemiskt kompetenta celler i en Shot™ formatera.
Competent Cell Sampler Kit innehåller ett par av fyra olika stammar av kemiskt kompetenta E. coli -celler i One Shot-format. Varje engångsflaska med celler är redo att användas, utan extra pipetteringssteg eller frys-upptiningscykler som minskar transformationseffektiviteten. Använd detta kit för att utvärdera vilka stammar som bäst passar de olika typerna av DNA som används i ditt labb.
Ett skott Mach1 T1 kemiskt kompetent E. coli
Ett skott Mach1 T1 kemiskt kompetenta E. coli -celler är fagresistenta och har en snabbare fördubblingstid (∼ 50 minuter) än andra populära E. coli -celler. Som ett resultat är Mach1-T1 R- kolonier tydligt synliga inom åtta timmar efter pläteringstransformation på ampicillinselektionsplattor. Från en koloni över natten kan minipreps utföras efter fyra timmars tillväxt. Mach1-T1 R- stammen är härledd från en icke-K-12, vildtyp W E. coli- stam som har hög tillväxthastighet och har manipulerats genetiskt för att ha de mest användbara kloningsstamegenskaperna.
Mach1-T1 R kompetenta E. coli -celler finns i One Shot-format (kat.nr. C862003) eller MultiShot StripWell och FlexPlate-format för applikationer med hög genomströmning (kat. nr. C869601 och C8681201).
One Shot OmniMAX2 T1 R kemiskt kompetent E. coli
One Shot OmniMAX2 T1 R kemiskt kompetent E. coli - stam är en mångsidig fagresistent stam, perfekt att använda i alla kloningsapplikationer, inklusive Gateway-teknik, TOPO PCR-kloning och cDNA- och gDNA-bibliotekskonstruktion. Den erbjuder den högsta transformationseffektiviteten i ett kemiskt kompetent One Shot-format med 5 x 10 9 transformanter/μ g plasmid-DNA. ccdA-genen som finns på F´ episom, buren av OmniMAX 2- T1R , deleteras, vilket möjliggör negativt urval av Gateway-vektorer eftersom stammen är känslig för ccdB-genprodukten.
OmniMAX 2-T1 R -celler erbjuds i vårt One Shot-format (kat.nr. C854003) eller MultiShot FlexPlate-format för applikationer med hög genomströmning (kat. nr. C8581201).
Ett skott Stbl3 Kemiskt kompetent E. coli
Ett skott Stbl3 Kemiskt kompetenta E. coli är designade för kloning av direkta upprepningar som finns i lentivirala uttrycksvektorer eftersom dessa celler minskar frekvensen av homolog rekombination av direkta upprepningar som finns i lentivirala eller retrovirala vektorer. Stbl3 hade varit avgörande för många applikationer, inklusive genomredigering av CRISPR-arbetsflöden eller vaccinutveckling. DNA-utbytet från Stbl3 celler är ofta> 10 gånger högre än vanliga kloningsstammar.
Stbl3 kemiskt kompetenta celler finns tillgängliga i One Shot-format (kat. nr. C737303) eller MultiShot StripWell- och FlexPlate-format (kat. nr. C739601 och C7381201) för applikationer med hög genomströmning.
Ett skott TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Ett skott TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli är en av de mest populära kompetenta cellstammarna och är perfekta för ett brett spektrum av kloningsapplikationer. De ingår i många av våra klonings- och uttryckssatser TOPO och Gateway-kloningssatser och kompletterar våra GeneArt Gensyntestjänster.
Ett skott TOP10 kompetent E. coli har en transformationseffektivitet på 1 x 10 9 cfu/μ g supercoiled DNA och är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning. De tillåter stabil replikering av plasmider med högt antal kopior.
TOP10 kemiskt kompetenta celler finns tillgängliga i One Shot-formatet (kat.nr. C404003) eller MultiShot StripWell- och FlexPlate-format (kat. nr. C409601 och C4081201) för applikationer med hög genomströmning. TOP10 celler är också tillgängliga för transformation med användning av elektroporering (kat. nr. C404050).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | Mach1, OmniMAX2, TOP10 , Stbl3 |
| Innehåll och lagring | •Två transformationer vardera fyra stammar kemiskt kompetenta celler i One Shot-format Butik på– 80 °C. |
| Formatera | Provrör |
| Koncentration | 1 x 109 celler/ml |
| Art | E. coli |
| Effektivitet | >1 x 10 9 |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | Kemiskt kompetenta celler |
| Kvantitet | 8 x 50μ L/rör |
| Frakt skick | Torr is |