Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Automatiserad cellräknare, med 101 lådor med diabilder
Produktkod. 10185154
Produkttyp:
Automatiserad cellräknare med 1 låda med diabilder
Automatiserad cellräknare med 101 lådor med diabilder
Automatiserad cellräknare med 11 lådor med diabilder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10185154
Brand: Invitrogen™ C10310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Bänkinstrument för enkel cell- och livsduglighet räknas på så lite som 30 sekunder
  • För verifiering av antal celler, levande celler/ml, döda celler/ml, cellstorlek
  • Kompatibel med grevinnans cellräkningskammare
  • Mått: D x B x H: 20 x 27 x 19 cm (7,8 x 10,6 x 7,4 tum)
Cellräkning, livsduglighet och kryokonservering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (D x B x H) 20 x 27 x 19cm
Spänning 100-240 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Automatiserad cellräknare med 11 lådor med diabilder
Inkluderar En Countess Automated Cell Counter, 11 lådor med 50 objektglas vardera (550 objektglas totalt), 22 x 1 ml injektionsflaskor med trypanblå färg, nätsladd med 4 adapter och snabbreferensguide