Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Automatiserad cellräknare, med 101 lådor med diabilder
Produktkod. 10497698
Change view
Produkttyp:
Automatiserad cellräknare med 1 låda med diabilder
Automatiserad cellräknare med 101 lådor med diabilder
Automatiserad cellräknare med 11 lådor med diabilder
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10497698 Automatiserad cellräknare med 101 lådor med diabilder Varje
10389053 Automatiserad cellräknare med 1 låda med diabilder Varje
10185154 Automatiserad cellräknare med 11 lådor med diabilder Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497698 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Bänkinstrument för enkel cell- och livsduglighet räknas på så lite som 30 sekunder
  • För verifiering av antal celler, levande celler/ml, döda celler/ml, cellstorlek
  • Kompatibel med grevinnans cellräkningskammare
  • Mått: D x B x H: 20 x 27 x 19 cm (7,8 x 10,6 x 7,4 tum)
Cellräkning, livsduglighet och kryokonservering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (D x B x H) 20 x 27 x 19cm
Spänning 100-240 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Automatiserad cellräknare med 101 lådor med diabilder
Inkluderar En grevinna automatiserad cellräknare, 101 lådor med 50 objektglas vardera (1050 objektglas totalt), 2 x 100 ml flaskor med trypanblå färg, nätsladd med 4 adaptrar och snabbreferensguide