Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Cellräkningskammarglas med Trypan Blue Stain, engångsglas, 1250 glas, 100 ml flaska
Beskrivning
Countess cellräkningskammarglas är utformade exklusivt för automatiserad cellräkning på Countess automatiserad cellräknare. Dessa individuellt förpackade objektglas har två slutna kammare och är för engångsbruk, vilket erbjuder bekvämlighet när du utför cellodling. Countess-familjen med automatiserade cellräknare använder den ofta använda trypanblå färgningsmetoden för cellräkning för att identifiera döda celler och mäta cellulär livsduglighet med hjälp av ljusfält.
Engångsobjektglasen för Countess cellräkningskammarglas erbjuder bekvämlighet med automatiserad cellräkning för bearbetning av flera cellprov, upptagna cellodlingsanläggningar och enkel kassering av kontaminerade eller farliga prover. De eliminerar också risken för kontaminering från restprover. Efter användning kan Countess-objektglasen kasseras som vanligt biologiskt farligt avfall. Till skillnad från en hemocytometer finns det inget behov av att rengöra Countess-objektglasen före eller efter användning.
Varje Countess cellräkningskammarglas har två separata, slutna kammare för att räkna ett prov i duplikat eller två olika prover. Cellräkning sker på en central plats i räknekammaren. Den räknade volymen är 0,4 μl, samma sak som att räkna fyra 1 mm2-rutor i en vanlig hemocytometer.
Countess cellräkningskammare fungerar i tre enkla steg:
- Blanda 10 μl av provet med 10 μl trypanblå färg eller annat önskat reagens, inklusive ReadyCount™-färgning och pipettera in i ett Countess engångsobjektglas
- Sätt in objektglaset i instrumentet
- Tryck på Räkna
Det är allt—få det totala cellantalet, procenten livskraftiga celler och den genomsnittliga cellstorleken på så lite som 30 sekunder.
Countess cellräkningskammarglas inkluderar två flaskor med trypanblått för ljusfältsautomatiserad cellräkning och viabilitetsanalys (kat. nr C10228, C10312, C10314, C10313 och C10315). Objektglasen kan även köpas som 1 kartong med 50 objektglas utan trypanblått (kat.nr C10283) för användning med andra färger som ReadyCount fluorescerande färger. Flaskorna med trypanblått finns även att köpa utan objektglas (kat. nr. T10282).
Trypanblå färgning är en långvarig och allmänt använd metod för att mäta cellulär viabilitet genom att identifiera döda celler. Levande celler med intakta membran utesluter färgämnet, medan döda celler med komprometterade membran blir färgade, vilket möjliggör differentiering och räkning av levande och döda celler för att bedöma cellulär viabilitet. Trypanblå färgning är metoden som används av Countess-familjen med automatiserade cellräknare för cellräkning, och denna 0,4 % trypanblå lösning är den korrekta koncentrationen för användning på dessa instrument.
Notera:
Utfällningar är ganska vanliga i trypanblått och ökar vanligtvis med lagringstid och frysning. De tre metoderna nedan kan hjälpa till att minimera fällningen av trypanblått i dina cellräkningsprover:
- Steril filtrering av trypanblått med 0,3-mikron filter
- Centrifugering eller passiv sedimentering (undvik att blanda eller vortexa trypanstamlösningar)
- Försiktig uppvärmning av 1 ml trypanlösning till 37°C på 10 minuter
Countess engångsobjektglashållare används för att hålla Countess engångsobjektglas. Den är utformad för användning med Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL automatiserade cellräknare och ingår i dessa cellräknare. En ersättningshållare för Countess engångsobjektglas (kat.nr AMEP4745 ) finns att köpa separat. Denna Countess engångsobjektglashållare är inte kompatibel med Countess återanvändbara objektglas (kat. nr. A25750).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cellräkningskammarglas |
| Produktlinje | Countess |
| För användning med (utrustning) | Countess automatisk cellräknare |
| Håller | 10 μl/Kammare |
| Inkluderar | Trypanblå färg |
| Positioner | 2 kamrar/objektglas |
| Djup (metriskt) | 100 μm (kammare) |
| Mått | 75 x 25 x 1,8 mm (kammare) |
| Innehåll och lagring | • Countess™ Cell Counting Chamber Slides, 25 x 50 objektglas • Trypanblå färg, 100 ml-flaska Varje objektglas innehåller två cellräkningskammare. För användning i rumstemperatur under normala laboratorieförhållanden. |
| Kvantitet | 1250 slides, 100 ml flaska |
Säkerhet och hantering
- Countess Cell Counting Chamber Slides
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic