Läs mer
Invitrogen™ CT-GFP Fusion TOPO™ Expression Kit
Produktkod. 10472862
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10472862
Brand: Invitrogen™ K482001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
CT-GFP Fusion Expression kit innehåller två lådor: 1. TOPO kloningslåda med pcDNA 3.1/CT-GFP TOPO kloningsvektor, dNTP, saltlösning, kontroll PCR-mall och primrar, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, och en GFP-expressionskontrollplasmid. TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och supercoiled kontrollplasmid.
Designad för att möjliggöra fusion av protein av intresse till cykel 3 GFP-protein
  • Ge topoisomeras-I-aktiverad pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO vektor
  • Taq-förstärkta DNA-fragment ligeras in i dessa vektorer i lätt 5-minuters reaktion på bänken
  • Vector är designad för högnivåuttryck av övergående eller stabila GFP-fusionsproteiner i ett brett spektrum av däggdjursceller
  • Uttryck detekteras lätt i levande celler med hjälp av fluorescens
  • Dessutom kan rekombinanta proteiner uttryckta från dessa vektorer detekteras på western blöts med användning av GFP-antiserum
Cellanalys, cellbaserade reporteranalyser, cellulär avbildning, konstitutivt uttryck, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fluorescerande protein (t.ex. GFP) analyser, fluorescerande proteinanalyser (GFP), däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
Promotor CMV
Produkttyp TOPO Expression Kit
Reportern Gene GFP (cykel 3)
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring CT-GFP Fusion Expression kit innehåller två lådor: 1. TOPO™ kloningslåda med ™⁄pcDNA 3.1 CT-GFP TOPO™ kloningsvektor, dNTP, saltlösning, kontroll PCR-mall och primrar, framåt- och bakåtprimrar för sekvensering och PCR-screening, och en GFP-expressionskontrollplasmid. Förvara vid -20 °C. 2. En Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli, SOC-medium och supercoiled kontrollplasmid. Förvara vid -80 °C. Kit är garanterat stabil i 6 månader när de förvaras på rätt sätt
Protein Tag GFP (cykel 3)
Kloningsmetod TOPO-TA
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer
Produktlinje TOPO™
För användning med (applikation) Reporteranalyser