Läs mer
Invitrogen™ CTP
Beskrivning
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -trifosfater), och 10 mM NTP Mix är lämpliga för användning i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 och T7 RNA-polymeraser för produktion av RNA-sonder, eller RNA-transkript för translation i in vitro translationsextrakt. Dessa nukleotider tillhandahålls som bekväma, färdiga att använda lösningar i en koncentration av 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterade produkter
• 10 mM ATP (Kat. nr. 18330019)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM UTP (18333013)
• 10 mM NTP-blandning (18109017)
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 mM CTP i Tris-HCl (250μ L) Butik på– 5 till– 30 °C. |
| Märkningsmetod | RNA-märkning |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Koncentration | 10 mM |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Kvantitet | 500μ L |
| Form | Vätska |