Läs mer
Invitrogen™ DDM (n-dodecylβ -D-maltosid) (10 %)
Produktkod. 10004092
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10004092 1 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10004092 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BN2005
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tvättmedelslösning som används för att förbereda inhemska proteinprover för användning med NativePAGE™ Gelsystem
  • Färdig att använda tvättmedelslösning förbättrar lösligheten av hydrofoba proteiner och membranproteiner under provberedningen
  • Proverna framställda med 10 % DDM, 5 % Digitonin eller den NativePAGE Sample Prep Kit är kompatibla med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler för naturlig elektrofores som visar ökad upplösning och minskad ränder
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 ml lösning. Förvara vid +4 °C.
Form Vätska
Kvantitet 1 ml
Reagenstyp DDM
Frakt skick Våt is
Produkttyp DDM