Läs mer
Invitrogen™ DES™ -Inducerbart/sekreterat kit med pCoHygro
Produktkod. 10267282
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10267282
Brand: Invitrogen™ K413001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg pCoHygro, pMT/BiP/V5-His A, B, C och pMT/BiP/V5-His/GFP, kalciumfosfattransfektionssats, framåt- och bakåtprimrar (2 μg vardera), GIBCO Schneiders Drosophila Medium, frysta S2-celler och lämpligt urvalsmedel.
För inducerbart, utsöndrat uttryck av rekombinanta proteiner och hygromycin (pCoHygro)
  • Erbjuder inducerbar metallotioneinpromotor som induceras vid tillsats av kopparsulfat eller kadmiumklorid
  • Liten storlek (3,6 kb) för att förbättra DNA-utbyten och öka subkloningseffektiviteten
  • C-terminal V5-epitoptagg för snabb detektion med Anti-V5 Antibody
  • C-terminal 6xHis-tagg för enkel rening av rekombinanta fusionsproteiner med användning av nickel-ch
  • N-terminal signalsekvens från insekts BiP-gen tillhandahålls för att styra rekombinant fusionsprotein genom sekretorisk väg för S2-celler in i odlingsmedium
  • Liten storlek (3,6 kb) för att förbättra DNA-utbyten och öka subkloningseffektiviteten
  • C-terminal V5-epitoptagg för snabb detektion med Anti-V5 Antibody
  • C-terminal 6xHis-tagg för enkel rening av rekombinanta fusionsproteiner med användning av nickelkelaterande harts
  • För att underlätta kloning tillhandahålls en uppsättning av tre vektorer, A, B och C; Varje vektor har flera kloningsställen i olika läsramar i förhållande till BiP-signalsekvensen
Inducerbart proteinuttryck i insektsceller, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, utsöndrat proteinuttryck i insektsceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inducerande medel Kopparsulfat
Produkttyp Inducerbart/sekreterat kit
Innehåll och lagring De DES™ Inducerbara/sekreterade kit innehåller 20 stμ g av var och en av en selektionsvektor (pCoHygro eller pCoBlast), pMT/BiP/V5-His A, B, C och pMT/BiP/V5-His/GFP, kalciumfosfattransfektionssats, framåt- och bakåtprimrar (2μ g vardera), GIBCO™ Schneiders Drosophila Medium, frysta S2-celler och lämpligt urvalsmedel. Förvara S2-celler i flytande kväve. Förvara medium och urvalsmedel vid +4 °C. Förvara alla andra reagenser vid -20 °C. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 1 kit
Vektor pMT
Produktlinje DES™