Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Regulatory CD4+/CD25+ T Cell Kit
Produktkod. 10154833
Kvantitet:
2 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154833
Brand: Invitrogen™ 11363D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2mL Antibody Mix Human CD4, 10mL Depletion MyOne; Dynabeads 5 ml Dynabeads CD25 och 2 ml DETACHaBEAD™ . Dessa reagens är tillräckliga för att bearbeta ca. 1 x 109 celler
Använd detta kit för att isolera mycket rena CD4+ CD25+ regulatoriska T-celler (Treg) som uttrycker den intracellulära transkriptionsfaktorn Foxp3.
Använd detta kit för att isolera mycket rena CD4+ CD25+ regulatoriska T-celler (Treg) som uttrycker den intracellulära transkriptionsfaktorn Foxp3. CD4+ CD25-cellfraktionen kan användas som effektorceller i nedströms inhiberande analyser. Du kan förvänta dig> 95 % renhet (CD4+ CD25+ uttryck) och> 80 % Foxp3-uttryck.
Isolera pärl- och antikroppsfria humana CD4+ CD25+ Foxp3+ Treg-celler
• Treg-celler kan utökas med Dynabeads™ CD3/CD28 Treg Expander och förbli Foxp
3+.
• Treg-celler kan användas i alla nedströmsapplikationer (t.ex. suppressionsanalyser)
Metod
Isoleringsproceduren inkluderar följande steg:
• Negativ isolering av orörda humana CD4+ T-celler från PBMC.
• Positiv isolering av CD25+ T-celler från den orörda CD4+ T-cellsundergruppen.
• Borttagning av pärlor från CD4+CD25+ Treg-cellerna med DETACHaBEAD™
Startar prov
PBMC
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (reglerande)
Innehåll och lagring Varje kit innehåller:
• 2 mL Antibody Mix Human CD4
• 10 ml utarmning MyOne™ Dynabeads™
• 5 ml Dynabeads™ CD25
• 2 ml DETACHaBEAD™ .
Dessa reagens är tillräckliga för att bearbeta∼ 1 x 109 celler. Förvara komponenterna vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Cellisoleringssats
Isoleringsteknik Utarmning, sedan positiv isolering
Antal celler Processer∼ 1 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DETACHaPÄRL™ , DYNAL™ , Dynabeads™ , FlowComp™
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 2 x 5 mL
Provtyp PBMC
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 108 PBMC per isolering
Målarter Människa