Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ CD8 positiv isoleringssats
Produktkod. 10527213
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10527213
Brand: Invitrogen™ 11333D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
5 ml Dynabeads CD8 belagd med anti-CD8 monoklonal antikropp och 2mL DETACHaBEAD™ CD8.
De Dynabeads™ CD8 Positive Isolation Kit tillhandahåller superparamagnetiska pärlor som möjliggör skonsam isolering av rena CD8 + T-celler från helblod, benmärg, buffy coat, mononukleära celler (MNC) eller vävnadsnedbrytningar.
De Dynabeads™ CD8 Positive Isolation Kit tillhandahåller superparamagnetiska pärlor som möjliggör skonsam isolering av rena CD8 + T-celler från helblod, benmärg, buffy coat, mononukleära celler (MNC) eller vävnadsnedbrytningar. Cellerna frigörs från pärlorna med hjälp av DETACHaBEAD™ reagens för att erhålla pärl- och antikroppsfria celler. Fördelarna med Dynabeads™ CD8 Positive Isolation Kit:
• Skonsam isolering av CD8 + T-celler från vilket —prov som helst inga kolonner krävs
• Pärl- och antikroppsfri positiv isolering av CD8 + -celler för valfri
nedströmsanalys Om Dynabeads™ CD8 Positive Isolation Kit
The Dynabeads™ CD8 Positive Isolation Kit innehåller enhetliga, superparamagnetiska pärlor (4.5μ m diameter) kovalent belagd med en monoklonal antikropp specifik för CD8-membranantigenet som huvudsakligen uttrycks på den cytotoxiska undergruppen av humana T-celler. Satsen innehåller även en DETACHaBEAD™ reagens som frisätter Dynabeads™ från de renade CD8 + -cellerna. Denna försiktigt magnetiska isoleringsprocess ger mycket livskraftiga pärl- och antikroppsfria celler som kan användas i alla nedströmsanalyser.
Magnetisk –pärlbaserad separation ger enkel hantering
Dynabeads™ blandas med provet i ett rör där de binder till målcellerna under en kort inkubation, varefter de pärlbundna cellerna separeras från obundna celler med hjälp av en magnet. De positivt isolerade cellerna tvättas sedan, och DETACHaBEAD™ reagens tillsätts för att försiktigt frigöra cellerna från pärlorna. Denna magnetiska pärlbaserade positiva isoleringsmetod ger både pärl- och antikroppsfria celler. De isolerade CD8 + -cellerna är fenotypiskt oförändrade och lämpliga för alla nedströmsapplikationer. Denna snabba och skonsamma isoleringsmetod kräver inte användning av kolonner och hjälper till att säkerställa hög renhet och livsduglighet hos de isolerade CD8 + -cellerna. För utarmning eller isolering av orörda CD8 + -celler, välj från vårt utbud av Human CD8 + T-cellisoleringsprodukter.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (CD8)
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ CD8 belagd med anti-CD8 monoklonal antikropp och 2 ml DETACHaBEAD™ CD8.
Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Produkttyp Positiv cellisoleringskit
Isoleringsteknik Positiv isolering
Antal celler Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DETACHaPÄRL™ , DYNAL™ , Dynabeads™
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 5 mL
Provtyp PBMC, blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 PBMC per isolering
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 4.5μ m