Läs mer
Invitrogen™ dGTP (100 mM)
Produktkod. 10154622
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154622 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154622 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10218014
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Tillförs i en koncentration av 100 mM i högrent vatten (pH 7,5).
Invitrogen dGTP bereds till en slutlig koncentration av 100 mM i högrent vatten. 100 mM dGTP är lämplig för användning i polymeraskedjereaktion (PCR), sekvensering, utfyllnadsreaktioner, nicktranslation, cDNA-syntes och TdT-svansningsreaktioner.
Invitrogen dGTP bereds till en slutlig koncentration av 100 mM i högrent vatten. 100 mM dGTP är lämplig för användning i polymeraskedjereaktion (PCR), sekvensering, utfyllnadsreaktioner, nicktranslation, cDNA-syntes och TdT-svansningsreaktioner.
Invitrogen dNTP-nukleotider tillverkas i klass D renrum under ISO 9001-standarder och levereras i ett bekvämt, färdigt att använda format.
Funktioner inkluderar:
• Kemiskt syntetiserad
•> 99% renhet bekräftad med HPLC
• Stabil i 2 år kl– °20
•C Fri från qPCR, PCR, omvänd transkriptionshämmare
• Fri från DNaser och RNaser
• Fri från humant och E. coli DNA-
applikationer
•qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA-syntes
• High-fidelity och långdistans PCR
• Isotermisk förstärkning
• DNA-märkning
• Kloning
• Sanger och nästa generations sekvensering (NGS )
Relaterade produkter
100 mM dATP-lösning (kat. nr. 10216018)
100 mM dCTP-lösning (10217016)
100 mM dTTP-lösning (10219012)
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett utbud av dNTP i olika koncentrationer, volymer och format.
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring 100 mM dGTP-lösning i högrenat vatten (250μ L)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 250μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)