Läs mer
Invitrogen™ MegaX DH10B T1 RElectrocomp™ Celler
Beschreibung
Beinhaltet
Innehåller: MegaX DH10B™ T1R Electrocomp™ C: 5 flaskor, 100μ L vardera; pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 flaska, 50 μL; Återhämtningsmedium: 3 flaskor, 10 ml vardera
MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler är de högst effektiva elektrokompetenta cellerna som finns tillgängliga. Förbättrade produktionsprocesser ger en omvandlingseffektivitet som når> 3 x 10 10 cfu/μ g pUC-DNA, vilket gör MegaX DH10B T1 R -celler idealiska för mycket krävande klonings- eller cDNA- och gDNA-bibliotekskonstruktionsapplikationer.
De DH10B T1 R -stam har alla fördelar med DH10B genotyp, med tillägg av ton A (även känd som fhu A) genotyp som ger resistens mot T1- och T5-faginfektion. Införandet av genotypen A ger extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek. MegaX DH10B T1 R -celler bär mutationer i det metyleringsberoende E. coli K12-restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ) vilket möjliggör konstruktion av genomiska bibliotek av både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA, såväl som effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. Denna stam har också genotypen lac ΔZ M15, vilket ger möjlighet till blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Slutligen, slutet A1 mutation gör DH10B T1 R en utmärkt vehikel för att amplifiera plasmid-DNA för efterföljande extraktion och rening.
MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler erbjuder:
• Högsta omvandlingseffektivitet av> 3 x 10 10 cfu/μ g
•ton A ( fhuA ) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•lac ΔZ M15 markör gerα -komplettering avβ -galaktosidasgen som tillåter blå/vit screening på agarplattor som innehåller X-Gal eller Bluo-Gal
•mcr En genotypmarkör och mcr BC, mrr deletion möjliggör kloning av DNA som innehåller metylcytosin och metyladenin
•End A1-mutation möjliggör ökat plasmidutbyte och kvantitet
•rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat
DNA Obs: En högspänningselektroporationsapparat krävs.
Genotyp F
– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 ände A1 ara D139Δ ( ara - leu )7697 gal U gal Kλrps L(StrR) nup G ton A
Hitta belastningen och formatet som passar dina behov
• Vi erbjuder andra DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat för att möta dina specifika behov.
• Elektroporationskyvetter finns i 0,1 cm (kat. nr. P41050), 0,2 cm (kat. nr. P45050) och 0,4 cm (kat. nr. P46050) mellanrum.
• Stammar finns i flera MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Bestellinformation
Leveransvillkor: Torr is
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Elektrokompetenta celler |
| Innehåller F' Episome | Nej |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Ja ( endA1 ) |
| Kloning av metylerat DNA | Ja ( mcrA ) |
| Transformationseffektivitetsnivå | Hög effektivitet (> 3 x 10 10 cfu/μ g) |
| Innehåll och lagring | •MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (5 x 100μ L) Lagra behöriga celler på– 80 °C. • pUC19 DNA (50μ L) Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C. • Återhämtningsmedium (3 x 10 ml) Förvara återhämtningsmedium vid 4 °C |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ja (streptomycin) |
| Kloning av instabilt DNA | Ej lämplig för kloning av instabilt DNA |
| Blå/vit screening | Ja ( lacZ ΔM15 ) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Låg |
| Mehr anzeigen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.