Läs mer
Invitrogen™ λDNA (cIind 1 ts857 Sam 7)
Produktkod. 11568916
Change view
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11568916 500μ g 500µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568916 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 25250010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Levereras med 0,35 till 0,6 μg/μ L i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA.
λDNA ( clind 1 ts857 S am 7) isoleras från en dam + dcm + E coli LE597 lysogen
Lämplig för användning som ett substrat för att generera molekylstorleksstandarder och för att testa restriktionsendonukleasaktivitet. Restriktionsendonukleaser som är känsliga för dam- eller dcm -metylering kommer inte att klyva detta DNA.
Prestanda- och kvalitetstestning: Renhet, DNA-struktur och utvalda restriktionsendonukleasfragmenteringsmönster verifieras med agarosgelanalys.
Agarosgelelektrofores, kloning, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och -blotting, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp X DNA
Inkluderar Kontrollmall(ar)
Innehåll och lagring Levereras vid 0,25 till 0,6μ g/μ 1 i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA. Förvara vid +4 °C.
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Frakt skick Våt is
Formatera Provrör
Kvantitet 500μ g