Läs mer
Invitrogen™ DNA-polymeras I
Produktkod. 10358002
Change view
Kvantitet:
1000 U
250 U
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10358002 250 U Varje
10043132 1000 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10358002 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18010017
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1000 units of DNA polymerase in a storage buffer of 50mM potassium phosphate (pH 7.0), 100mM KCl, 1mM DTT, and 50% (v/v) glycerol. It is supplied at 5-10 units/μL.
DNA-polymeras med 5'→ 3' och 3'→ 5' exodeoxiribonukleasaktiviteter
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxiribonukleasanalys; effektiviteten av DNas I-beroende nick-translation bestämdes.
Enhetsdefinition
En enhet inkorporerar 10 nmol total deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 30 minuter vid 37 C med användning °av mall/primer.
Enhetens reaktionsförhållanden
50 mM kaliumfosfat (pH 7,0), 6,7 mM MgCl2 , 1 mM 2-merkaptoetanol, 80 g/ml mall/μprimer, 32 M dTTP, μ69 nM [ 3H ]dTTP och enzym i 100 L under μ30 C min vid 30 °minuter. Inkorporerar även biotinylerade nukleotider.
  • Tillämpningar: DNas I-beroende nick-translation, andra-strängssyntes i cDNA-kloning, ifyllning av 5'-överhäng
  • Källa: renad från E. coli som uttrycker DNA-polymeras I-genen på en plasmid
Kloning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Beskrivning DNA-polymeras
Form Vätska
Polymeras DNA-polymeras I
Exonukleasaktivitet 3' - 5', 5' - 3'
Kvantitet 250 U
Frakt skick Våt is
Hot Start Nej