Läs mer
Invitrogen™ DNA-polymeras I
Produktkod. p-4921658
Kvantitet:
1000 U
250 U
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10358002
Brand: Invitrogen™ 18010017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1000 units of DNA polymerase in a storage buffer of 50mM potassium phosphate (pH 7.0), 100mM KCl, 1mM DTT, and 50% (v/v) glycerol. It is supplied at 5-10 units/μL.
DNA-polymeras med 5'→ 3' och 3'→ 5' exodeoxiribonukleasaktiviteter
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxiribonukleasanalys; effektiviteten av DNas I-beroende nick-translation bestämdes.
Enhetsdefinition
En enhet inkorporerar 10 nmol total deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 30 minuter vid 37 C med användning °av mall/primer.
Enhetens reaktionsförhållanden
50 mM kaliumfosfat (pH 7,0), 6,7 mM MgCl2 , 1 mM 2-merkaptoetanol, 80 g/ml mall/μprimer, 32 M dTTP, μ69 nM [ 3H ]dTTP och enzym i 100 L under μ30 C min vid 30 °minuter. Inkorporerar även biotinylerade nukleotider.
  • Tillämpningar: DNas I-beroende nick-translation, andra-strängssyntes i cDNA-kloning, ifyllning av 5'-överhäng
  • Källa: renad från E. coli som uttrycker DNA-polymeras I-genen på en plasmid
Kloning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Beskrivning DNA-polymeras
Form Vätska
Polymeras DNA-polymeras I
Exonukleasaktivitet 3' - 5', 5' - 3'
Kvantitet 250 U
Frakt skick Våt is
Hot Start Nej