Läs mer
Invitrogen™ DNA-polymeras I/DNas I
Produktkod. 10605013
Change view
Kvantitet:
250 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10605013 250 U Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10605013 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18162016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
DNA-polymeras I/DNas I innehåller 0,5 enheter DNA-polymeras I och 0,4 millienheter DNas I per mikroliter.
En optimerad blandning av båda enzymerna för effektiv nick-translation av DNA
  • Användning: Märkning av DNA med antingen radiomärkta eller biotinylerade nukleotider
  • Källa: DNas I renas från bovin pankreas; DNA-polymeras I från E. coliλ lysogen nM 964
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Prestanda testad i nick-översättningsreaktion
  • Enhetsdefinition: En enhet DNA-polymeras I i frånvaro av DNas I införlivar 10 nmol total deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 30 minuter. vid 37 C med °användning av en mallprimer
  • Enhetsreaktionsförhållanden: 50 mM kaliumfosfat (pH 7,5), 6,7 mM MgCl2 , 1 mM 2-merkaptoetanol, 80 g/μmL mallprimer, •32 M μdTTP, 69 nM [ 3H]dTTP och enzym i 100 μL under 30 min. vid 37 °C
Kloning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring DNA-polymeras I/DNas I innehåller 0,5 enheter DNA-polymeras I och 0,4 millienheter DNas I per mikroliter. Förvara vid -20 °C.
Beskrivning DNA-polymeras
Polymeras DNA-polymeras I
Exonukleasaktivitet 3' - 5', 5' - 3'
Kvantitet 250 U
Frakt skick Våt is
Hot Start Nej