Läs mer
Invitrogen™ DNA-polymeras I, stort (Klenow) fragment
Produktkod. p-4921659
Kvantitet:
100 enheter
500 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10388382
Brand: Invitrogen™ 18012021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment is supplied with a vial of 10X REact™ 2 Buffer [500mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM MgCl2, 500mM NaCl], vial of dilution buffer.
DNA-polymerasenzym som saknar 5'- till 3'-exonukleasaktiviteten av intakt DNA-polymeras I, men som uppvisar 5'- till 3'-DNA-polymeras- och 3'-till-5'-exonukleasaktiviteterna
Applikationer:
Fyllning av 5' överhäng . Syntes av sönder genom slumpmässig primermärkningsmetod. Sekvensering av enkel- och dubbelsträngat DNA. Platsstyrd mutagenes.
Källa:
Renad från E. coli som uttrycker Klenow-fragmentet på en plasmid.
Prestanda- och kvalitetstestning:
SDS-PAGE renhet; enkelsträngade och dubbelsträngade endodeoxiribonukleas och självprimande analyser; prestanda utvärderad i ifyllningsreaktion.
Enhetsdefinition:
En enhet inkorporerar 10 nmol total deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 30 minuter. vid 37 C med °användning av en •mallprimer.
Array CGH, kloning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment levereras med en flaska med 10X REact™ 2-buffert [500 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM
MgCl2 , 500 mM NaCl], flaska med utspädningsbuffert. Förvara vid -20 °C.
Beskrivning DNA-polymeras
Polymeras DNA-polymeras I
Exonukleasaktivitet 3' till 5'
Kvantitet 100 enheter
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Hot Start Nej