Läs mer
Invitrogen™ DNas I, amplifieringsgrad
Produktkod. 10694233
Kvantitet:
100 U
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10694233
Brand: Invitrogen™ 18068015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
DNas I, Amp Grade (100U), 10X DNas I Reaction Buffer, 25mM EDTA (pH 8,0)
Renad och testad för icke-detekterbara nivåer av RNas-kontamination
DNas I, amplifieringsgrad, smälter enkel- och dubbelsträngat DNA till oligodexyribonuleotider som innehåller ett 5'-fosfat. DNas I, amplifieringsgrad, är lämplig för att eliminera DNA under kritiska RNA-reningsprocedurer såsom de före RNA-PCR-amplifiering. Frånvaro av RNas testas genom att utföra en ribonukleasanalys med RNA-stege.
  • Specifik aktivitet är> 10 000 enheter/mg
  • Källa: Renad från bovin pankreas
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Ribonukleasanalys med RNA-stege och förmåga att smälta enkelsträngat och dubbelsträngat DNA till oligonukleotider bestäms
  • Enhetsdefinition: En enhet ökar absorbansen av DNA-lösning med hög molekylvikt med en hastighet av 0,001 A 260 enheter/min./ml reaktionsblandning vid 25 °C
  • Enhetsreaktionsbetingelser: 0,1 M natriumacetat (pH 5,0), 5 mM MgCl2 , 50μ g/ml kalvtymus DNA och enzym i 1 ml under 10 min. vid 25 °C
Ta bort DNA från RNA och proteinberedningar, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll:
1 injektionsflaska DNase I, Amp Grade (100 U)
1 injektionsflaska med 10X DNase I-reaktionsbuffert (1000μ L)
1 injektionsflaska med 25 mM EDTA (pH 8,0) (200μ L)
Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Enzym DNas
Kompatibel buffert Reaktionsbuffert
Kvantitet 100 U