Description
Gr-1/Ly-6G Monoclonal specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
Specifications
Specifications
| Antigen | Gr-1/Ly-6G |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RB6-8C5 |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | C6orf23, G6D, LY6-D, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25 |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | The immunogen for this antibody is Ly-6G (Gr-1, Gr1). |
| Purification Method | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?