Läs mer
Invitrogen™ DNas I
Produktkod. 10636153
Change view
Kvantitet:
20 000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10636153 20 000 U Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10636153 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18047019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 SEK
    1936.65 SEK / 20000 enheter
    Save 168.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
DNase I levereras som 1 injektionsflaska innehållande 20 000 enheter i en koncentration av 50-375U/μ L.
Renad från bovin bukspottkörtel
  • DNas I (deoxiribonukleas I) smälter enkel- och dubbelsträngat DNA till oligodeoxiribonukleotider som innehåller ett 5'-fosfat
  • Ribonukleas har reducerats till icke-detekterbara nivåer
  • Specifik aktivitet av DNas I är typiskt inom området 10 000– 25 000 enheter/mg
För att ta bort DNA från RNA-beredningar, använd amplifieringsgrad DNas I (fabrikant nr 18068-015).
Ta bort DNA från proteinberedningar, Nick översätter DNA, Genererar slumpmässiga fragment för dideoxisekvensering, PCR& Realtids-PCR, omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Våtis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 till 375 U/μ L
Innehåll och lagring DNase I levereras som 1 injektionsflaska innehållande 20 000 enheter i en koncentration av 50-375 U/μ l. Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Frakt skick Våt is
Enzym DNas
Kvantitet 20 000 U
Produkttyp DNas I