Läs mer
Invitrogen™ DNaseAlert™ QC-system
Produktkod. 10594825
Change view
Kvantitet:
480 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10594825 480 analyser Paket med 480
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10594825 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1970
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger känslig detektering av DNaser i en enkel, lättanvänd fluorimetrisk analys med realtidsresultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Frystorkat material
Innehåll och lagring
Lagra DNaseAlert™ ,10X NucleaseAlert Buffer, DNase I och TE Buffer pH 7,0 °vid -20 C.
™Förvara RNaseZap-lösning, non-stick-rör och nukleasfritt vatten i rumstemperatur.
Frakt skick Torr is
Kvantitet 480 analyser
Reagenstyp DNase-kontrollreagens
Produktlinje Ambion, RNaseAlert