Läs mer
Invitrogen™ DNAzol™ BD Reagens, för isolering av genomiskt DNA från helblod
Produktkod. 11518646
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11518646
Brand: Invitrogen™ 10974020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DNAzol BD Reagens är ett färdigt att använda organiskt reagens speciellt framtaget för att reagera på cirka 30 minuter.
DNAzol BD Reagens är ett färdigt att använda organiskt reagens speciellt framtaget för att reagera på cirka 30 minuter.
  • Speciellt formulerad för extraktion av genomiskt DNA från helblod
  • Optimerad för snabb isolering av genomiskt DNA
  • Effektiv isolering av genomiskt DNA från helblod
  • Snabb isolering av genomiskt DNA
  • Isolerat DNA används för många nedströmsapplikationer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Provtyp Blod
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (applikation) PCR, Southern Blotting, Sekvensering, Kloning
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje DNAzol
Produkttyp BD Reagens
Kvantitet 100 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA
Testtid 30 min.