Läs mer
Invitrogen™ DNAzol™ Reagens, för isolering av genomiskt DNA från fasta och flytande prover
Produktkod. 11558626
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11558626 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11558626 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10503027
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 flaska (100 ml)
DNAzol Reagens är ett komplett och färdigt organiskt reagens från animaliskt, växt-, jäst- och bakteriellt ursprung.
DNAzol Reagens är ett komplett och färdigt organiskt reagens från animaliskt, växt-, jäst- och bakteriellt ursprung. De DNAzol Reagensproceduren kan slutföras på vanligtvis 10 –30 minuter med DNA-återvinningar på 70 100 –%.
  • Mångsidig: Kan användas med ett brett spektrum av provmaterial
  • Snabb isolering och hög återvinning av genomiskt DNA
  • Effektiv isolering av genomiskt DNA från en mängd olika provtyper
  • Snabb isolering och hög återvinning av genomiskt DNA
  • Isolerat DNA kan användas för ett antal nedströmsapplikationer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 100 ml DNAzol Reagens; rumstemperatur
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Provtyp Bakterier, Celler, Växt, Vävnad, Jästsvampar
Elueringsvolym Varierar
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (applikation) PCR, southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 30 min.
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 7 celler eller 0,1 ml
celler:≤ 10 7
≤
≤
≤ 10 7 Anläggning: 50 mg vävnad: 50 mg jäst: celler eller 0,1 ml