Läs mer
Invitrogen™ dNTP Mix (10 mM ea)
Produktkod. 16498753
Change view
Kvantitet:
100μ L
1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498753 5 x 1 mL -
10748974 1 mL 1ml
10534823 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498753 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18427089
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen 10 mM dNTP Mix innehåller fyra nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i 0,6 mM Tris-HCl. Varje nukleotid har en koncentration av 10 mM och denna blandning är lämplig för användning i en mängd olika molekylära processer.
Invitrogen 10 mM dNTP Mix innehåller fyra nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i 0,6 mM Tris-HCl. Varje nukleotid har en koncentration av 10 mM och denna blandning är lämplig för användning i en mängd olika molekylära processer inklusive: polymeraskedjereaktion (PCR), sekvensering, utfyllnadsreaktioner, nick-translation, cDNA-syntes och TdT-svansningsreaktioner.
Funktioner inkluderar:
• Kemiskt syntetiserad
•> 99% renhet bekräftad med HPLC
• Stabil i 2 år kl– °20
•C Fri från qPCR, PCR, omvänd transkriptionshämmare
• Fri från DNaser och RNaser
• Fri från humant och E. coli DNA-
applikationer
•qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA-syntes
• High-fidelity och långdistans PCR
• Isotermisk förstärkning
• DNA-märkning
• Kloning
• Sanger och nästa generations sekvensering (NGS )
Thermo Fisher Scientific erbjuder ett brett utbud av dNTP i olika koncentrationer, volymer och format.
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 mM
Innehåll och lagring dNTP Mix, innehåller 10 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP (1 x 1 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 5 x 1 mL
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)