Läs mer
Invitrogen™ dNTP-blandning (2,5 mM)
Beskrivning
Innehåller
1 ml (2 x 500 μL) innehåller tillräckligt med 2,5 mM dNTP för 200 PCR-reaktioner (50 μL vardera).
Invitrogen 2,5 mM dNTP (2'-deoxynukleosid 5'-trifosfat) Mix består av en lösning av alla fyra nukleotiderna, dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en koncentration av 2,5 mM. Den tillförs i renat vatten och neutraliseras till pH 8,0 med NaOH. 2,5 mM dNTP-blandningen är lämplig för användning i en mängd olika molekylära tillämpningar.
Användningsområden
- Traditionell PCR
- Sekvensering
- cDNA-syntes
- Nicks översättning
- TdT-tailing-reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2.5 mM |
| Innehåll och lagring | dNTP-blandning, 2,5 mM (2 x 500μ L) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Kvantitet | 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |