Läs mer
Invitrogen™ dNTP-uppsättning (100 mM)
Produktkod. 10656693
Change view
Kvantitet:
4 x 250μ L
8 x 1.25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10656693 8 x 1.25 mL Paket med 4
10083252 4 x 250μ L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10656693 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10297117
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen 100 mM dNTP Mix är en blandning av fyra nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i renat vatten. Varje nukleotid har en koncentration av 100 mM.
Invitrogen 100 mM dNTP Mix är en blandning av fyra nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i renat vatten. Varje nukleotid har en koncentration av 100 mM. 100 mM dNTP-blandning är lämplig för användning i polymeraskedjereaktion (PCR), sekvensering, utfyllnadsreaktioner, nick-translation, cDNA-syntes och TdT-svansningsreaktioner.
Funktioner inkluderar:
• Kemiskt syntetiserad
•> 99% renhet bekräftad med HPLC
• Stabil i 2 år kl– °20
•C Fri från qPCR, PCR, omvänd transkriptionshämmare
• Fri från DNaser och RNaser
• Fri från humant och E. coli
DNA- applikationer
•qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA-syntes
• High-fidelity och långdistans PCR
• Isotermisk förstärkning
• DNA-märkning
• Kloning
• Sanger och nästa generation (NGS ) sekvenseringsnukleotider,
inklusive dNTP och NTP, är tillgängliga i en mängd olika format, formuleringar och volymer.
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring dNTP-set, innehåller 100 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP (8 x 1,25 mL)
Butik på– 10 till– 30 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 8 x 1.25 mL
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)