Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Amine
Produktkod. 10151003
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10151003 2 mL Varje
10161003 10 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10151003 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14307D
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa är hydrofila Dynabeads™ (2.8μ m) med amingrupper. Ytaminogrupperna tillåter direkt kovalent bindning av kolhydrater, glykoproteiner och glykolipider genom reduktiv aminering av aldehyder.
Ytaminogrupperna tillåter direkt kovalent bindning av kolhydrater, glykoproteiner och glykolipider genom reduktiv aminering av aldehyder. För användning med alla provtyper.
  • Snabb bindning (mindre än 1 timme) vid neutralt till högt pH och rumstemperatur
  • Ingen ytterligare ytaktivering krävs
  • Utmärkt reaktivitet med en rad tvärbindande reagenser, vilket möjliggör enkel introduktion av ytterligare alternativa ytkemi
  • Idealisk för isolering av små komponenter som proteiner och peptider
  • Tillåter C-terminal koppling av proteiner
  • Väl lämpad för isolering av proteiner eller andra mål med affinitet för specifika kolhydratgrupper
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Diameter (metrisk) 2,8 μ m
Elueringsvolym Min 5μ L
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Alla provtyper
Ytfunktionalitet Amin
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 2 mL
Typ Pärla med Amine Group
Formatera Kulor i suspension
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg