Läs mer
Invitrogen™ Exosom-humant CD63-isolerings-/detektionsreagens (från cellodlingsmedia)
Produktkod. 14830841
Change view
Kvantitet:
3 ml
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
14830841 3 ml 3ml
1 options
Produktkod. 14830841 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10606D
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Exosome-Human CD63-isolerings-/detektionsreagens möjliggör detektering av exosom (även kallad extracellulära vesiklar och multi-vesikulära kroppar) med hjälp av tekniker som flödescytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting.
Exosome-Human CD63-isolerings-/detektionsreagens möjliggör detektering av exosom (även kallad extracellulära vesiklar och multi-vesikulära kroppar) med hjälp av tekniker som flödescytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting. Exosomerna måste förberikas före isolering. Detta kan göras genom ultracentrifugering eller genom att använda det snabba och effektiva reagenset Total Exosome Isolation (från cellodlingsmedia).
  • Skaffa mycket rena CD63+ exosomer
  • Se provet under hanteringen
  • Lätt skalbart protokoll
  • Upptäck exosomer via flödescytometri, på mindre än 1 timme
  • Använder Dynabeads magnetisk separationsteknik
  • Tillåter enkel rening av förberikade CD63+ exosomer från cellodlingsmedia och går sedan vidare för att detektera de renade exosomer via tekniker som flödescytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting
  • Pärlbundna exosomer kan enkelt visualiseras med flödescytometri
  • Monodispergerad och relativt stor Dynabeads (4.5μ m i diameter) möjliggör en tydlig och definierad FFC/SSC vanligtvis på mindre än 1 timme
  • Magnetisk hantering gör också att provet kan visualiseras på grund av den ljusbruna färgen på pärlorna
  • Magneter möjliggör enkel separation och rening
  • Prov- och pärlvolymen kan lätt skalas upp eller ner enligt din provstorlek eller efterföljande applikationer
Bra blandning är avgörande
  • För framgångsrik exosomisolering är det viktigt att använda en mixer som lutar och roterar för att säkerställa att kulorna inte sätter sig i röret
  • Undvik änd-över-ändrotation för små provvolymer (t.ex. 100μ L)
  • Se användarmanualen nedan för fler riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Celler i kultur
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Isolerings-/detektionsreagens
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 3 ml
Provtyp Cellkultursupernatanter
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 4.5μ m