Läs mer
Invitrogen™ Exosom-humant CD9-flödesdetektionsreagens (från cellkultur)
Produktkod. 15480544
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480544 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 15480544 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10620D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cellodlingsmedia måste först anrikas för exosomer med hjälp av Total Exosome Isolation Reagent (från cellodlingsmedia) eller traditionell ultracentrifugering.
Cellodlingsmedia måste först anrikas för exosomer med hjälp av Total Exosome Isolation Reagent (från cellodlingsmedia) eller traditionell ultracentrifugering. Exosome-Human CD9 Flow Detection Reagent (från cellkultur) möjliggör enkel visualisering av exosomer genom flödescytometri med denna magnetiska separationsteknik. Enbart fria exosomer är för små för att kunna detekteras av de flesta flödescytometriinstrument. Den 2.7μ m Dynabeads magnetiska pärlor möjliggör en tydlig och definierad flödesanalys.
  • Minimal praktisk tid för specifik exosomfångning och analys
  • Tydlig och definierad flödesanalys på mindre än 1 timmes hands-on-tid
  • Studera uttryck av specifika exosomundergruppsmarkörer
  • Protokoll är lätt skalbart
  • Nyligen genomförda studier tyder på att exosom/ECV-populationen består av flera undergrupper, möjligen med olika funktioner
  • Använder immunoaffinitetsbaserad Dynabeads magnetisk separationsteknologi, dessa delmängder kan selektivt fångas in och studeras med hjälp av flödescytometri och/eller elektronmikroskopi
  • Dynabeads teknik undviker förlust av material på grund av hantering och centrifugering som vanligtvis upplevs med andra isolerings- och analysmetoder
Blanda noggrant för att säkerställa att magnetiska pärlor inte sätter sig i provröret. En blandare som ger både lutning och rotation för optimal blandning rekommenderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produkttyp Flödesdetekteringsreagens
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 2 ml
Provtyp Cellkulturer
Diameter (metrisk) 2.7μ m