Läs mer
Invitrogen™ Exosom-humant EpCAM-isoleringsreagens (från cellkultur)
Description
Skaffa en mycket ren exosom-undergrupp med enkel protokollskalbarhet med Exosome-Human EpCAM-isoleringsreagens (från cellkultur). Efter isolering, den specifika subpopulationen av exosomer, kan ECV studeras ytterligare med metoder som Western blotting, qPCR eller nästa generations sekvensering.
- Minimal praktisk tid för specifik exosomisolering
- Kompatibel med de flesta nedströmsanalyser
- Nyligen genomförda studier tyder på att exosom/ECV-populationen består av flera undergrupper, möjligen med olika funktioner
- Använder immunoaffinitetsbaserad Dynabeads magnetisk separationsteknik kan dessa delmängder selektivt isoleras och studeras
- Cellodlingsmedier måste först anrikas för exosomer
- Kan göras snabbt och effektivt med Total Exosome Isolation Reagent (från cellodlingsmedia) eller traditionell ultracentrifugering
- Efter anrikning isoleras specifika exosomer genom att bindas till ytan av magnetiska pärlor
- Förutom deras högkvalitativa känslighet, reproducerbarhet och stabilitet, Dynabeads låter dig se prover under hantering på grund av färgen på magnetiska pärlor
- När ett provrör placeras i magneten dras pärlbundna exosomer åt sidan av röret, vilket möjliggör enkel separation och buffertbyten
- Prov- och pärlvolymen kan lätt skalas enligt din provstorlek eller efterföljande applikationer
Blanda noggrant för att säkerställa att magnetiska pärlor inte sätter sig i provröret. En blandare som ger både lutning och rotation för optimal blandning rekommenderas.
Spécification
Spécification
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Produkttyp | Isoleringsreagens |
| Produktlinje | Dynabeads™ |
| Kvantitet | 2 mL |
| Provtyp | Cellkulturer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.