Läs mer
Invitrogen™ Exosom immunoprecipitationsreagens (protein A)
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Beskrivning
Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A) möjliggör skonsam magnetisk isolering av exosomala proteiner, vilket orsakar minimal fysisk stress för målproteinet.
- Behåll intakta exosomproteinkomplex
- Minska bakgrunden —avsevärt låg ospecifik bindning
- Snabb protokolltid —endast 30 minuter
- Maximal —jämförelse ultrakänslighet tillåter många prover på samma gel
- Dynabeads kopplade till protein A används ofta för immunfällning (IP), kromatinimmunfällning (ChIP) och proteinisolering
- De magnetiska egenskaperna hos Dynabeads gör dem till ett överlägset alternativ till sepharose eller agarosuppslamning för immunutfällning, eftersom magnetisk separationsteknik är snabbare och skonsammare än andra metoder, vilket orsakar minimal fysisk stress för målproteinerna
- Nativ proteinkonformation och intakta, stora proteinkomplex kommer att bevaras
- Bindningskapaciteten är cirka 240μ g humant Ig per ml pärlor
- För isolering av Ig via protein G, använd Exosome Immunoprecipitation (Protein G)
Inte kompatibel med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produkttyp | Exosome Immunoprecipitation Reagens |
| Slutlig produkttyp | Proteinkomplex, Protein (native) |
| Formatera | Kulor i suspension |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Ligandtyp | Protein A |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Kvantitet | 1 ml |
| Provtyp | Exosomer |
| Visa mer |