Läs mer
Invitrogen™ Exosom-Streptavidin isolerings-/detektionsreagens
Produktkod. 15256985
Kvantitet:
3 mL
Förpackningsstorlek:
3ml
Produktkod. 15256985
Brand: Invitrogen™ 10608D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent, i kombination med ditt val av biotinylerad primär antikropp, möjliggör rening av exosomer som sedan kan detekteras med hjälp av tekniker som flödescytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting.
Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent, i kombination med ditt val av biotinylerad primär antikropp, möjliggör rening av exosomer (även kallade extracellulära vesiklar och multi-vesikulära kroppar) som sedan kan detekteras med hjälp av tekniker som flödescytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting. Exosomerna måste förberikas före isolering. Detta kan göras genom ultracentrifugering eller genom att använda det snabba och effektiva reagenset Total Exosome Isolation (från cellodlingsmedia).
  • Maximal flexibilitet med ditt val av biotinylerad antikropp
  • Se ditt prov under hanteringen
  • Lätt skalbart protokoll
  • Upptäck exosomer via flödescytometri, på mindre än 1 timme
  • Använder Dynabeads magnetisk separationsteknik
  • Möjliggör enkel rening av förberikade exosomer från cellodlingsmedia och sedan gå vidare för att detektera de renade exosomer via tekniker som flödescytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting
  • Monodispergerad och relativt stor Dynabeads (4.5μ m i diameter) möjliggör en tydlig och definierad FFC/SSC vanligtvis på mindre än 1 timme
  • Magnetisk hantering gör också att provet kan visualiseras på grund av den ljusbruna färgen på pärlorna
Bra blandning är avgörande
  • För framgångsrik exosomisolering är det viktigt att använda en mixer som lutar och roterar för att säkerställa att kulorna inte sätter sig i röret
  • Undvik änd-över-ändrotation för små provvolymer (t.ex. 100μ L)
  • Se användarmanualen nedan för fler riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Celler i kultur
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Isolerings-/detektionsreagens
Produktlinje Dynabeads™
Kvantitet 3 mL
Provtyp Cellkultursupernatanter
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 4.5μ m