Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Karboxylsyra
Produktkod. 10503375
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10503375 10 mL Varje
10563775 2 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10503375 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 65012
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ytkarboxylsyragrupper tillåter kovalent amidbindningsbildning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfhydrylgrupper.
Ytliga karboxylsyragrupper möjliggör bildning av kovalent amidbindning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfydrylgrupper. Snabb bindningskemi, aktivering via karbodimid krävs. Aminomodifierade oligonukleotider, antikroppar eller andra ligander kan enkelt kopplas till pärlorna. Låg ospecifik bindning av nukleinsyror. 1 μm Dynabeads™ MyOne™ har stor yta, hög kapacitet, effektiv magnetisk dragkraft och långsam sedimentationshastighet under inkubation. Produkterna MyOne™ är skräddarsydda för användning i automatiserade protokoll där hög genomströmning är avgörande.
Fördelar och funktioner:
  • Idealiskt för användning som ett stabilt stöd i in vitro-diagnostiska analyser.
  • Fångst av specifika DNA/RNA-sekvenser, proteiner eller någon annan analyt.
  • Hög magnetisk rörlighet och låg sedimentationshastighet
Koncentration:
10 mg/ml
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Diameter (metrisk) 1μ m
Elueringsvolym Min 5μ L
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Alla provtyper
Ytfunktionalitet Karboxylsyra
Produktlinje Dynabeads, MyOne
Kvantitet 10 mL
För användning med (applikation) Proteinrening och isolering
Typ Karboxylsyra magnetisk pärla
Formatera Pärlor i lösning
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg