Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Karboxylsyra
Produktkod. 10563775
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10563775 2 mL Varje
10503375 10 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10563775 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 65011
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ytkarboxylsyragrupper tillåter kovalent amidbindningsbildning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfhydrylgrupper.
Ytkarboxylsyragrupper tillåter kovalent amidbindningsbildning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfhydrylgrupper. Snabb bindningskemi, aktivering genom karbodimid krävs. Aminomodifierade oligonukleotider, antikroppar eller andra ligander kan lätt kopplas till pärlorna. Låg ospecifik bindning av nukleinsyror. Den 1μ m Dynabeads™ MyOne™ har en stor yta, hög kapacitet, effektiv magnetisk dragning och en långsam sedimentationshastighet under inkubation. De MyOne™ produkterna är skräddarsydda för användning i automatiserade protokoll där hög genomströmning är avgörande.
Fördelar och funktioner:
•Idealisk för användning som ett fast stöd i in vitro diagnostiska analyser.
• Infångning av specifika DNA/RNA-sekvenser, proteiner eller någon annan analyt.
• Hög magnetisk rörlighet och låg sedimentationshastighet
Koncentration:
10 mg/ml
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Diameter (metrisk) 1μ m
Elueringsvolym Min 5μ L
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Alla provtyper
Ytfunktionalitet Karboxylsyra
Produktlinje Dynabeads , MyOne
Kvantitet 2 mL
För användning med (applikation) Proteinrening och isolering
Typ Karboxylsyra magnetisk pärla
Formatera Pärlor i lösning
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg