Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Karboxylsyra
Beskrivning
Ytkarboxylsyragrupper tillåter kovalent amidbindningsbildning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfhydrylgrupper. Snabb bindningskemi, aktivering genom karbodimid krävs. Aminomodifierade oligonukleotider, antikroppar eller andra ligander kan lätt kopplas till pärlorna. Låg ospecifik bindning av nukleinsyror. Den 1μ m Dynabeads™ MyOne™ har en stor yta, hög kapacitet, effektiv magnetisk dragning och en långsam sedimentationshastighet under inkubation. De MyOne™ produkterna är skräddarsydda för användning i automatiserade protokoll där hög genomströmning är avgörande.
Fördelar och funktioner:
•Idealisk för användning som ett fast stöd i in vitro diagnostiska analyser.
• Infångning av specifika DNA/RNA-sekvenser, proteiner eller någon annan analyt.
• Hög magnetisk rörlighet och låg sedimentationshastighet
Koncentration:
10 mg/ml
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |
| Elueringsvolym Min | 5μ L |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Provtyp | Alla provtyper |
| Ytfunktionalitet | Karboxylsyra |
| Produktlinje | Dynabeads , MyOne |
| Kvantitet | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Proteinrening och isolering |
| Visa mer |