Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ CD14
Beskrivning
Dynabeads CD14 är superparamagnetiska pärlor kopplade med en anti-human CD14-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD14 + -celler direkt från vilket prov som helst, inklusive helblod, benmärg, buffy coat, perifera mononukleära blodceller (PBMC) och vävnadsnedbrytningar. Fördelar med Dynabeads CD14:
- Snabb och effektiv isolering av CD14 + -celler från vilket prov som helst, —inga kolumner krävs
- Hög renhet, utbyte och livsduglighet för positivt isolerade CD14 + -celler för molekylära nedströmsanalyser
- Snabb och effektiv utarmning av CD14 + -celler från vilket prov som helst
Om Dynabeads CD14
Dynabeads CD14 är enhetliga, superparamagnetiska pärlor (4.5μ m diameter) belagd med en primär monoklonal antikropp specifik för CD14-membranantigenet huvudsakligen uttryckt på humana monocyter. På grund av pärlstorleken, Dynabeads CD14 kan enkelt och effektivt isolera eller tömma celler från viskösa prover som helblod och benmärg på cirka 30 minuter. Dynabeads CD14 kommer också att ge utmärkt återvinning av livsdugliga celler med hög renhet för användning i nedströms molekylära studier; till exempel de i vilka celler ska lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlor, och nukleinsyror eller proteiner renas ytterligare. Observera att intakta celler inte kommer att frigöras från dessa pärlor, så om du vill isolera CD14 + -celler för cellbaserade applikationer, eller om du behöver kontrollera dina prover med flödescytometri, kolla in vårt totala utbud av humana monocytprodukter .
Magnetisk pärla till baserad separation ger enkel hantering
Dynabeads CD14 tillsätts till provet under kontinuerlig blandning för att optimera bindningen av Dynabeads till målcellerna. Genom att placera provet på en magnet separeras de pärlbundna målcellerna från resten av provet på bara 1 till 2 minuter. För utarmning, ta bort supernatanten till ett nytt rör för ytterligare studier och kassera de pärlbundna cellerna. För positiv isolering för molekylära studier, ta bort supernatanten och tvätta de pärlbundna cellerna 2 till 3 gånger i buffert för att få optimal renhet. Cellerna kan lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlorna och supernatanten kan överföras till ett nytt rör för nedströms molekylär analys. Startprover kan vara helblod, buffy coat, benmärg, PBMC eller vävnadsnedbrytningar.
Automatiseringsklar för användning med KingFishers reningssystem
Produkten är idealisk för arbetsflöden med hög genomströmning med KingFisher-system. En användarhandbok och skript för KingFisher Flex- och Apex-arbetsflöden finns att ladda ner på den här sidan.
Läs mer om Dynabeads produkter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Monocyter |
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ CD14 belagd med anti-CD14 monoklonal antikropp. Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Får ej frysas. |
| Produkttyp | Antikroppsbelagd kula |
| Inkluderar | 5 ml Dynabeads CD14 belagd med anti-CD14 monoklonal antikropp. |
| Isoleringsteknik | Utarmning, positiv isolering för molekylära tillämpningar |
| Antal celler | Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt |
| Output Viabilitet | >95% |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Kvantitet | 5 ml |
| Visa mer |