Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ CD31 endotelcell
Produktkod. 10007902
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10007902 5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10007902 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11155D
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
5 ml Dynabeads belagd med anti-CD31 monoklonal antikropp
>Isolera endotelceller direkt från vävnadsnedbrytningar. Dynabeads™ CD31 är idealiska för att positivt isolera endotelceller för nedströms molekylär analys.
Isolera endotelceller direkt från vävnadsnedbrytningar. Dynabeads™ CD31 är idealiska för att positivt isolera endotelceller för nedströms molekylär analys.
• Isolera positivt endotelceller direkt från vävnadsnedbrytningar för molekylära tillämpningar
• Etablera kulturer för endotelceller
• Inga kolumner krävs
Startexempel:
Vävnad smälter.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Endotelceller
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ belagd med anti-CD31 monoklonal antikropp.
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
Isoleringsteknik Positiv isolering
Antal celler Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 5 ml
Provtyp Tissue Digests
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 108 celler per isolering
Målarter Människa