Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ DNA DIRECT™ Universalsats
Click to view available options
Kvantitet:
300 förberedelser
Unit Size:
Varje
Description
Includes
Dynabeads och alla nödvändiga buffertar och lösningar
Kontaminerande PCR-hämmare elimineras utan några centrifugeringssteg eller användning av fenol/kloroform. Satsen är särskilt användbar för isolering av DNA från bakterier och odlade celler, såväl som från kliniska prover och vävnader från olika arter.
- Användarvänlig 10 minuters isolering av genomiskt DNA
- Endast en liten mängd utgångsmaterial krävs, även fingerstickprover kan användas
- Protokoll har utvecklats för helautomatisk användning på vätskehanteringsrobotar, t.ex. på Biomek; 2000, från Beckman Coulter , Genesis RSP från Tecan , etc
- Isolering av PCR-färdigt genomiskt DNA direkt från råmaterial
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Svampar, bakterier, vävnader, blod, celler, buckala prover |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Produktlinje | DNA DIREKT , DYNAL , Dynabeads |
| Produkttyp | Universalsats |
| Kvantitet | 300 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Genomiskt DNA |