Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Karboxylsyra
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa ytgrupper tillåter kovalent amidbindningsbildning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfhydrylgrupper. För användning med alla provtyper.
- Omedelbar och skonsam koppling vid låg temperatur och neutralt till lågt pH
- Aktivering genom karbodiimid krävs
- Alternativa reaktiva grupper kan införas genom att använda kommersiellt tillgängliga tvärbindare
- Används för isolering av små komponenter som proteiner och peptider
- Immobilisering av labila proteiner/peptider och N-terminal koppling av peptider
- Låg ospecifik bindning av nukleinsyror
- Kompatibel med hög genomströmning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Diameter (metrisk) | 2,8 μ m |
| Elueringsvolym Min | 5μ L |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Provtyp | Alla provtyper |
| Ytfunktionalitet | Karboxylsyra |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads |
| Kvantitet | 2 mL |
| Typ | Karboxylsyra magnetisk pärla |
| Visa mer |