Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Karboxylsyra
Produktkod. p-4924201
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10049022
Brand: Invitrogen™ 14305D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa är hydrofila Dynabeads™ (2.8μ m) med karboxylsyragrupper. Dessa ytgrupper tillåter kovalent amidbindningsbildning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfhydrylgrupper.
Dessa ytgrupper tillåter kovalent amidbindningsbildning till proteiner/peptider via primära amino- eller sulfhydrylgrupper. För användning med alla provtyper.
  • Omedelbar och skonsam koppling vid låg temperatur och neutralt till lågt pH
  • Aktivering genom karbodiimid krävs
  • Alternativa reaktiva grupper kan införas genom att använda kommersiellt tillgängliga tvärbindare
  • Används för isolering av små komponenter som proteiner och peptider
  • Immobilisering av labila proteiner/peptider och N-terminal koppling av peptider
  • Låg ospecifik bindning av nukleinsyror
  • Kompatibel med hög genomströmning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Diameter (metrisk) 2,8 μ m
Elueringsvolym Min 5μ L
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Alla provtyper
Ytfunktionalitet Karboxylsyra
Produktlinje DYNAL , Dynabeads
Kvantitet 2 mL
Typ Karboxylsyra magnetisk pärla
Formatera Kulor i suspension
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg