Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ FlowComp™ Human CD14 Kit
Produktkod. 10006344
Change view
Kvantitet:
2 x 3 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10006344 2 x 3 ml Varje
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10006344 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11367D
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
2 x 3 ml FlowComp; Dynabeads, 1 ml FlowComp; Human CD14-antikropp och 2 x 20 ml FlowComp; Släpp buffert
Dynabeads™ FlowComp™ Human CD14 innehåller magnetiska pärlor som ger ett robust och mångsidigt verktyg för att positivt isolera rena CD14 + monocyter från helblod, benmärg, buffy coat, mononukleära celler (MNC) eller vävnadsnedbrytningar.
Cellerna kan frigöras från pärlor med hjälp av FlowComp Släpp buffert.
  • Snabb isolering av CD14 + -monocyter från vilket prov som helst - inga kolonner krävs
  • Rena och pärlfria CD14 + -monocyter för nedströmsapplikation
  • Inte kompatibel med hög genomströmning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Monocyter
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Satsen innehåller:
•2 x 3 ml FlowComp™ Dynabeads™
• 1 ml FlowComp™ Human CD14-antikropp
• 2 x 20 ml FlowComp™ Släpp buffert.
Förvara vid: 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Superparamagnetiska kulor
Slutlig produkttyp Celler
Formatera Pärlor i lösning
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Isoleringsteknik Positiv isolering - celler lämnas pärlfria efter isolering
Ligandtyp Antikropp
Antal celler 2 x 10 9 PBMC, 80 ml helblod eller 160 ml buffy coat
Antal tester 40 Isolationer
Produktlinje FlowComp
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg, 99 %
Kvantitet 2 x 3 ml
Provtyp PBMC, Buffy Coat, Blood
Frakt skick Rumstemperatur
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 2,8 μ m