Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Get Anti-Mouse IgG
Beskrivning
Innehåller
5 ml Dynabeads belagd med get polyklonal mot alla mus-IgG-underklasser.
Använd med valfritt mus-IgG för utarmning eller för positiv isolering av celler för molekylära ändamål. Vilken cell som helst kan isoleras från alla prover från alla arter, utom mus och användas i ytterligare molekylär analys.
• Töm alla målceller från alla arter, utom mus
• Isolera celler direkt från helblod för molekylära tillämpningar
• Använd en cocktail av mus IgG för att tömma oönskade märkta celler och få orörda, pärlor och antikroppsfria celler.
Denna produkt innehåller:
5 ml Dynabeads™ belagd med get polyklonal mot alla mus-IgG-underklasser.
Startprov:
Helblod, navelsträngsblod, MNC, buffy coat, musmjälte/lymfkörtlar, vävnadsnedbrytningar.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Antikroppsfragment | Hel antikropp |
| Celltyp | Alla celler från alla arter, utom mus |
| Klonalitet | Polyklonal |
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ belagd med get polyklonal mot alla mus-IgG-underklasser. Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produkttyp | Antikroppsbelagd kula |
| Typ av färg | Dynabeads™ |
| Värd art | Get |
| Isoleringsteknik | Utarmning, negativ isolering eller positiv isolering |
| Antal celler | Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt |
| Output Viabilitet | >95% |
| Visa mer |