Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Epoxi
Produktkod. 10512625
Change view
Kvantitet:
60 mg
300 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10512625 60 mg Varje
10727313 300 mg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10512625 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 14301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4840.00 SEK
    4452.65 SEK / 60mg
    Save 387.35 SEK
    8% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
60mg Dynabeads M-270 Epoxy, approx. 6.7 x 107 beads/mg, supplied as a freeze-dried powder.
Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor är 2,8μ m superparamagnetiska pärlor som innehåller ytepoxigrupper.
Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor är 2,8μ m superparamagnetiska pärlor som innehåller ytepoxigrupper. Pärlorna binder kovalent primära amino- och sulfhydrylgrupper i proteiner och peptider, vilket gör dem idealiska för att koppla antikroppar, peptider, intakta proteiner och funktionella enzymer. Dessa hydrofila, neutrala pH-pärlor uppvisar extremt låg ospecifik bindning av proteiner och färgämnen, vilket minskar behovet av blockeringsmedel. Också, Dynabeads™ M-270 Epoxy Beads innehåller inte Tween™ tvättmedel och är därför idealiska för användning i masspektrometri (MS) analys.
• Idealisk för immunoutfällning (IP) av proteiner och proteinkomplex
• Skonsam men ändå snabb magnetisk separation och korta inkubationstider möjliggör identifiering av övergående och labila komplex
• Kovalent antikroppskoppling till Dynabeads™ undviker sameluering av antikroppen med målproteinet
Anpassningsbar för olika applikationer
Snabb ytbindningskinetik och snabba magnetiska separationsegenskaper gör Dynabeads™ M-270 epoxikulor är det idealiska valet för tillämpningar som immunfällning/rening av proteiner och proteinkomplex, koppling av funktionella enzymer till pärlytan för nedströmsanalyser och identifiering av proteinbindningspartners. Infångade proteiner och proteinkomplex separeras lätt, tvättas och elueras med användning av en DynaMag™ magnet och de magnetiska separationsegenskaperna hos Dynabeads™ .
Kopplingsförfarande Kovalent
koppling utförs över natten genom att inkubera den önskade liganden (vanligen antikroppar, peptider eller proteiner) med Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor. Bindningskapaciteten varierar beroende på vilken ligand som används, men är vanligtvis –5 10μ g IgG per milligram pärlor. Koppling sker vid neutralt pH och hög saltkoncentration. Kopplingsreaktionen kan utföras över ett brett temperaturintervall för att matcha stabilitetsegenskaperna hos din ligand.
Efter fullbordandet av ligandkopplingssteget, de reaktiva delarna på Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor är avaktiverade för att förhindra ytterligare koppling. När väl kopplingsreaktionen är fullbordad uppvisar dessa icke-porösa, hydrofila, pH-neutrala pärlor extremt låg ospecifik bindning.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Innehåller 60 mg Dynabeads™ M-270 Epoxi,∼ 6,7 x 10 7 pärlor/mg, levereras som ett frystorkat pulver.
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Diameter (metrisk) 2,8 μ m
Elueringsvolym Min 5μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Alla provtyper
Ytfunktionalitet Epoxy
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Kvantitet 60 mg
Typ Epoxipärla
Formatera Frystorkad
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg