Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Produktkod. 10620544
Change view
Produkttyp:
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Kvantitet:
10 ml
100 ml
2 ml
200 Isolations
4 x 1 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 ml Varje
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 ml -
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 ml 10ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 ml 50ml
10079312 Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10ml
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 ml Varje
17802854 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 ml -
17882884 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 10 ml -
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 ml -
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 ml -
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 ml Varje
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 ml Varje
10662244 Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations Varje
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit 4 x 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10620544 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 65306
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads MyOne Streptavidin T1-pärlor är 1-μ m monosized, monodispergerade, superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade till streptavidin och avsedda för användning vid isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads M-270 Streptavidin pärlor är 2,8-μ m monosized, monodispergerade, hydrofila, superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade till streptavidin. Produkten är utan blockering och avsedd för användning vid isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander. De utmärkta spridningsförmågan och frånvaron av magnetisk remanens gör att Dynabeads streptavidinprodukter idealiska för både manuella och automatiserade protokoll, inklusive mikrofluidsystemprotokoll.
Fördelarna med Dynabeads M-270 Streptavidin pärlor inkluderar:
Prestanda —hög känslighet och reproducerbarhet säkerställer konsekventa resultat
Effektiv —snabb bindningskinetik och hög bindningskapacitet
Flexibilitet —flexibla protokoll med skonsam och effektiv reaktionskinetik i vätskefas
Automatiseringsklar —enkel automatisering för behov av hög genomströmning på Kingfisher
Purification System Konsistens och reproducerbarhet
Monoskiktet av streptavidin lämnar de flesta biotinbindningsställen tillgängliga för bindning av fritt biotin och biotinylerade ligander. Den specifika och definierade ytan möjliggör effektiv insamling, separering och nedströmshantering. Dessutom är den låga storleksfördelningen (< 5 %) av de monosized pärlorna och streptavidin-monoskiktet säkerställer försumbart läckage, vilket ger satskonsistens och reproducerbarhet av resultaten.
Hög bindningskapacitet
Storleken på liganden och biotinyleringsproceduren kommer att påverka bindningskapaciteten. Kapaciteten beror också på sterisk tillgänglighet och laddningsinteraktion mellan kula och ligand och mellan ligander. Med två eller tre biotinbindningsställen tillgängliga för varje streptavidinmolekyl på ytan av pärlan efter immobilisering, 1 mg Dynabeads M-270 Streptavidin binder vanligtvis:
• ∼>950 pmol fritt biotin
•∼ 10μ g biotinylerat IgG
•∼ 200 pmol biotinylerade peptider
•∼ 10μ g biotinylerat ds-DNA
•∼ 200 pmol biotinylerade
ss-oligonukleotider Tillämpningar
Thermo Fisher streptavidin-kopplad Dynabeads magnetiska pärlor har använts och citerats för en mängd olika tillämpningar. Även om pärlorna kan användas för att isolera alla biotinylerade mål, är dessa hydrofila pärlor särskilt väl lämpade för framställning av enkelsträngat DNA, användning i protokoll som kräver GTC-lys eller höga saltkoncentrationer och immunanalyser.
Automatisering redo med KingFisher Purification System 2.8-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med hjälp av något av KingFishers provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads M-270 Streptavidin pärlor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Koncentration 10 mg/mL
Innehåll och lagring Dynabeads M-270 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C.
Formatera Beads in Suspension
Isoleringsteknik Magnetic Bead
Diameter (metrisk) 2.8 μm (CV < 5%)
För användning med (utrustning) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
För användning med (applikation) Aggregation-prone immunoassays, immunoprecipitations, or DNA/RNA isolation followed by enzymatic reactions, requiring high specificity, ease of handling under harsh conditions, and minimal nuclease activity
Kompatibilitet med hög genomströmning High-throughput Compatible
Produktlinje Dynabeads
Produkttyp Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Ambient Temperature
Bindande egendom ≥950 pmol free biotin/mg beads
Regulatorisk status For Research Use Only
Certifikat och efterlevnad ISO9001 and ISO13485
Ytfunktionalitet Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked